missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16263-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
May be involved in 20S pre-rRNA processing.Especificaciones
TSR2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
TSR2 | |
DT1P1A10, TSR2, WGG1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
317418, 69499, 90121 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
0.32 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8C8T8, Q969E8 | |
Tsr2 | |
TSR2 Fusion Protein Ag9328 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
TSR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido