Learn More
TSR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | TSR1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16896644
|
Proteintech
16887-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16886644
|
Proteintech
16887-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Required during maturation of the 40S ribosomal subunit in the nucleolus.Spezifikation
| TSR1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q2NL82, Q5SWD9 | |
| 100360406, 104662, 55720 | |
| TSR1 Fusion Protein Ag10394 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TSR1 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1401, TSR1 | |
| TSR1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |