Learn More
TSR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen TSR1
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896644
Unterlagen ansehen
Proteintech
16887-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16886644
Unterlagen ansehen
Proteintech
16887-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Required during maturation of the 40S ribosomal subunit in the nucleolus.
Spezifikation
Spezifikation
TSR1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q2NL82, Q5SWD9
100360406, 104662, 55720
TSR1 Fusion Protein Ag10394
Primary
-20°C
TSR1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1401, TSR1
TSR1
IgG
Antigen Affinity Chromatography