missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16887-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Required during maturation of the 40S ribosomal subunit in the nucleolus.Spezifikation
| TSR1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TSR1 | |
| KIAA1401, TSR1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 100360406, 104662, 55720 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q2NL82, Q5SWD9 | |
| TSR1 | |
| TSR1 Fusion Protein Ag10394 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur