Learn More
Thermo Scientific™ TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.0 Artikelnummer.: 15474909
Thermo Scientific™ TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15474909
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15474909
Marke: Thermo Scientific™ J62552.K2
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Used as a biological buffer substance in the pH range 7—9; pKa = 8.3 at 20°C; pKa = 7.82 at 37°C. Used as a biological buffer or as a component of buffer formulations such as TAE and TBE buffers. Tris has a pKa of 8.06 and is very useful in the biology and biochemistry lab because it has buffering capabilities in the range of the typical physiological pH of most living organisms (pH 7.0-9.0). Tris has been reported to interfere with the activity of a number of enzymes, it should therefore be used carefully when studying proteins. Used in chemical manufacturing (surface-active agents, vulcanization accelerators, and pharmaceuticals), as an emulsifying agent (cosmetics, mineral oil and paraffin wax emulsions, leather dressings, textile specialties, polishes, cleaning compounds, and soluble oils), and as an absorbent for acidic gases, biological buffer, acidimetric standard, and therapeutic alkalinizing agent. Used in buffer systems for the freezer storage of sperm, to regulate pH in the transport of live aquatic species, cell culture media, and anti-inflammatory drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Verbindung, die im Allgemeinen als biologische Puffersubstanz im pH-Bereich 7 bis 9 verwendet wird; pKa = 8.3 bei 20 °C; pKa = 7.82 bei 37 °C. Es wird häufig als biologischer Puffer oder als Bestandteil von Pufferformulierungen wie TAE- und TBE-Puffern verwendet. Tris hat ein pKa-Wert von 8.06 und ist im Biologie- und Biochemie-Labor sehr nützlich, weil es Pufferfähigkeiten im Bereich des typischen physiologischen pH (pH7.0 bis 9.0) der meisten lebenden Organismen hat. Es wurde berichtet, dass Tris die Aktivität einer Reihe von Enzymen stört, daher sollte es mit Bedacht bei der Untersuchung von Proteinen verwendet werden. In der Medizin wird Tris als Alternative zu Natriumbikarbonat bei der Behandlung einer metabolischen Azidose verwendet. Wird in der chemischen Herstellung (oberflächenaktive Wirkstoffe, Vulkanisierungsbeschleuniger und Pharmazeutika), als Emulgiermittel (Kosmetika, Mineralöl- und Paraffinwachs-Emulsionen, Lederverbindungen, Textilspezialitäten, Polituren, Reinigungsverbindungen und lösliche Öle) und als Absorptionsmittel für saure Gase, in biologischen Puffer, säuremetrischen Standards und therapeutischen Alkalisierungsmitteln verwendet. Wird auch in Puffersystemen für die Lagerung von Spermien im Tiefkühlschrank verwendet und um den pH-Wert beim Transport lebender aquatischer Arten, in Zellkulturmedien und entzündungshemmenden Medikamenten zu regulieren.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS buffer soln.
Konzentration 0.5 M
pH 8.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS18B511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerJ62552.AP,J62552.K2
ChargennummerN09C502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerJ62552.AP,J62552.K2
ChargennummerS18B510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerJ62552.AP,J62552.K2
ChargennummerP28E508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerJ62552.AP,J62552.K2
ChargennummerR13C551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerJ62552.AP,J62552.K2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.0 >