Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.5 Artikelnummer.: 15424569
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15424569
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15424569
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62131.K2
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS,1.0 M-Pufferlösung, pH 7.5, wird als Puffer zur Stabilisierung und Lagerung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
Concentración 0.5 M
pH 8.5
Forma física Flüssigkeit
Cantidad 1 L
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.5 >