Learn More
Thermo Scientific™ Hochwandige Gestelle für Precision™ Laborbäder
Die hochwandigen Gestelle von Thermo Scientific werden mit den Precision Flachform-, Dubnoff- und Schüttel-Laborbädern der Modelle 25 oder 50 verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ 3161599
Additional Details : Gewicht : 0.32000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15335917
  • 927.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie Reagenzgläser und Kolben mit Gestellen für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder in Position.
Röhrchengestell
  • Misst 5 × 10.2 in. 12,7 × 25,9 cm
  • Fasst 10-13 Röhrchen mit einem Durchmesser von 25 mm
Probenflaschengestelle
  • Abmessungen: 12,7 × 25,9 cm (5 × 10,2 in.)
  • Gestell für 18 x 25 ml Probenflaschen für 18 Clips
  • Gestell für 10 x 50 ml Probenflaschen; 10 Positionen
Spezifikation
Spezifikation
25 ml schlaff Mühe ; Hält 18 Clips
Precision™ Schüttelwasserbäder
Probenflaschengestell
Edelstahl
25 mL
Reziprok
18 x 25 ml Flaschen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers