Learn More
Thermo Scientific™ Hochwandige Gestelle für Precision™ Laborbäder
Artikelnummer. p-6474923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Probenflaschengestell
Röhrchentablett
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Precision 27 l-Schüttelwasserbad
Precision™ Schüttelwasserbäder
Größe:
13 bis 25 mm
25 ml
50 ml
Groß
Klein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15325917
Marke: Thermo Scientific™ 3161597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hochwandigen Gestelle von Thermo Scientific werden mit den Precision Flachform-, Dubnoff- und Schüttel-Laborbädern der Modelle 25 oder 50 verwendet.
Halten Sie Reagenzgläser und Kolben mit Gestellen für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder in Position.
Röhrchengestell
  • Maße 5 x 10.2 Zoll (12.7x25.9 cm)
  • Fasst 10-13 bis 25 mm-Reagenzgläser
Probenflaschengestelle
  • Maße 12.7 x 25.9 cm 5 x 10.2Zoll)
  • 25 ml-Probenflaschengestell für18 Clips
  • 50 ml-Probenflaschengestell für10 Clips
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml, 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision™ Schüttelwasserbäder
Schüttelbewegung Hin- und herschwingend
Typ Röhrchentablett
Material Rostfreier Stahl
Größe 13 bis 25 mm