Learn More
Thermo Scientific™ Hochwandige Gestelle für Precision™ Laborbäder
Die hochwandigen Gestelle von Thermo Scientific werden mit den Precision Flachform-, Dubnoff- und Schüttel-Laborbädern der Modelle 25 oder 50 verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ 3164716
Additional Details : Gewicht : 2.05000kg
Beschreibung
Halten Sie Reagenzgläser und Kolben mit Gestellen für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder in Position.
Röhrchengestell- Maße 5 × 10.2 Zoll (12.7×25.9 cm)
- Fasst 10-13 bis 25 mm-Reagenzgläser
- Maße 12.7 × 25.9 cm 5 × 10.2Zoll)
- 25 ml-Probenflaschengestell für18 Clips
- 50 ml-Probenflaschengestell für10 Clips
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Hohe Wandablage – klein | |
Precision 15 l-Schüttelwasserbad | |
Probenflaschengestell |
25 ml, 50 ml | |
Reziprok | |
Edelstahl |