Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18331606 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18331606 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18331606
Marke: Novus Biologicals NBP311028
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Goat Polyclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Polyclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Transthyretin/Prealbumin
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 4.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7
Gen-Alias ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human Transthyretin/Prealbumin
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7276
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified