Learn More
BrandTech™ Transparente Probenbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen
Diese Polypropylen-Probenfläschchen mit Schnappverschlüssen eignen sich hervorragend für die Entnahme, Lagerung und den Transport von Proben im Labor.
Marke: BrandTech™ 130394
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Farbe: transparent
- Schnappverschlüsse und Fläschchengehäuse aus PP
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alkohole, Aldehyde, Laugen und Säuren
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
10 | |
Polypropylen | |
90 mm | |
GL 40 |
38 mm | |
60 ml | |
125 °C (max.) | |
Schraubverschluss | |
Probenbehälter |