Learn More
BrandTech™ Transparente Probenbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen
Diese Polypropylen-Probenfläschchen mit Schnappverschlüssen eignen sich hervorragend für die Entnahme, Lagerung und den Transport von Proben im Labor.
69.50 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 10 |
Temperaturbereich (metrisch) | 125 °C (max.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10771204
|
BrandTech™
130394 |
60 ml | 90 mm | 38 mm |
69.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10360275
|
BrandTech™
130594 |
180 ml | 112 mm | 54 mm |
103.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10366722
|
BrandTech™
130494 |
90 ml | 62 mm | 54 mm |
85.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Farbe: transparent
- Schnappverschlüsse und Fläschchengehäuse aus PP
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alkohole, Aldehyde, Laugen und Säuren
Spezifikation
Durchsichtig | |
10 | |
Polypropylen | |
Probenbehälter |
Polypropylen | |
125 °C (max.) | |
Schraubverschluss |