Learn More
VITLAB™ Transparente Spritzflaschen aus LDPE, weithalsig
Marke:  VITLAB™ 94688
Additional Details : Gewicht : 8.04000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15772096
  • 92.70 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transparent. Rund. Verschluss und Spritzrohr aus PP. Auf Wunsch mit Aufdruck, für unkritische Medien entsprechend GefStoffV.
Beschreibung: Enghals
Volumen: 100mL
Material: PE-LD
Gewinde: 18 GL
Spezifikation
Spezifikation
Spülflasche
100 mL
Weit
GL18
LDPE