Learn More
VITLAB™ Transparente Spritzflaschen aus LDPE, weithalsig
60.25 CHF - 92.70 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10236491
|
VITLAB™
94588 |
50 mL |
92.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15772096
|
VITLAB™
94688 |
100 mL |
92.70 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15272999
|
VITLAB™
93788 |
250 mL |
60.25 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15282999
|
VITLAB™
93988 |
500 mL |
75.35 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Transparent. Rund. Verschluss und Spritzrohr aus PP. Auf Wunsch mit Aufdruck, für unkritische Medien entsprechend GefStoffV.Beschreibung: Enghals
Volumen: 50mL
Material: PE-LD
Gewinde: 18 GL
Spezifikation
Spülflasche | |
LDPE | |
Weit |