Learn More
Masterflex™ Tygon
Speziell für die Leistungsoptimierung von Ismatec™ Pumpen konzipiert. Der Tygon™ E-Lab Pumpschlauch mit 2 Stopps eignet sich optimal für Anwendungen mit Azeton, Methylethylketon (MEK) sowie anderen hochaggressiven Chemikalien.
Marke: Masterflex™ 96460-12
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Resistent gegen Ozon und UV-Licht – zerbricht nicht, schwillt nicht an oder härtet nicht aus. Lange Lebensdauer und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit durch Biegsamkeit.- Transluzente gelbe Farbe
- Temp.-Bereich: -50 bis 74 °C
- Lebensdauer bei 100 U/min: 1000 Stunden
- Gesamtlänge des E-Lab (E-3603) Schlauch Serie 96460 mit Stopfen beträgt 406 mm (16")
Spezifikation
Pumpschlauch mit Stopfen | |
Tygon | |
Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden | |
12/Packung | |
Durchscheinend gelb |
0.25 mm | |
40,6 cm | |
-50 °C | |
0,001 bis 1,8 ml/min | |
74 °C |