Learn More
Masterflex™ Tygon
Speziell für die Leistungsoptimierung von Ismatec™ Pumpen konzipiert. Der Tygon™ E-Lab Pumpschlauch mit 2 Stopps eignet sich optimal für Anwendungen mit Azeton, Methylethylketon (MEK) sowie anderen hochaggressiven Chemikalien.
156.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pumpschlauch mit Stopfen |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 40,6 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Farbe | Durchscheinend gelb |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15106506
|
Masterflex™
96460-10 |
0,19 mm | 0,0007 bis 0,94 ml/min |
156.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15146506
|
Masterflex™
96460-12 |
0.25 mm | 0,001 bis 1,8 ml/min |
156.00 CHF
12 Stück |
|
||||
15116506
|
Masterflex™
96460-18 |
0.51 mm | 0,004 bis 8,2 ml/min |
156.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15156506
|
Masterflex™
96460-42 |
2.06 mm | 0.052 bis 100 ml/min |
156.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Resistent gegen Ozon und UV-Licht – zerbricht nicht, schwillt nicht an oder härtet nicht aus. Lange Lebensdauer und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit durch Biegsamkeit.- Transluzente gelbe Farbe
- Temp.-Bereich: -50 bis 74 °C
- Lebensdauer bei 100 U/min: 1000 Stunden
- Gesamtlänge des E-Lab (E-3603) Schlauch Serie 96460 mit Stopfen beträgt 406 mm (16")
Spezifikation
Pumpschlauch mit Stopfen | |
Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden | |
Durchscheinend gelb |
40,6 cm | |
-50 °C | |
74 °C |