Learn More
Kartell™ Lichtdurchlässige Messkolben mit Stopfen, Polypropylen
Artikelnummer. 10505431
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
1000 ml
Packungsgröße:
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10505431
Marke: Kartell™ 0148400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Stopfen wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
  • Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
  • Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
  • Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
  • Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
  • Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach.
  • Chemisch nicht absorbierend
  • Nicht benetzbar
  • Stopfen im Lieferumfang enthalten
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 121 mm
Enthält Stopfen
Flaschenhalstyp 12/21 NS/DIN
Toleranz ±0.5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Stopfen
Außendurchmesser (metrisch) 36 mm