Learn More
Kartell™ Messkolben aus PP, mit Schraubkappe, durchscheinend
Artikelnummer. 11381225
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11381225
Marke: Kartell™ 0143100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit.Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
  • Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
  • Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
  • Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
  • Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
  • Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach.
  • Autoklavierbar
  • Chemisch nicht absorbierend
  • Nicht benetzbar
  • Mit Schraubverschlüssen
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 143 mm
Enthält Schraubkappen
Flaschenhalstyp Gehäuse GL18
Toleranz ±1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 46 mm