Learn More
Kartell™ Messkolben aus PP, mit Schraubkappe, durchscheinend
Artikelnummer. 10587051
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10587051
Marke: Kartell™ 0143400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit.Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
  • Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
  • Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
  • Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
  • Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
  • Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach.
  • Autoklavierbar
  • Chemisch nicht absorbierend
  • Nicht benetzbar
  • Mit Schraubverschlüssen
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 265 mm
Enthält Schraubkappen
Flaschenhalstyp Gehäuse GL25
Anzahl pro Packung 10
Toleranz ± 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss