missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
TRAM2 Monoclonal antibody specifically detects TRAM2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TRAM2 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR1741 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | KIAA0057TRAM-like protein, translocating chain-associated membrane protein 2, translocation associated membrane protein 2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human TRAM2 (Uniprot #: Q15035) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?