Learn More
TRAM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12705-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850574
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TRAM, or TRIF-related adaptor molecule, plays an essential role in the MyD88-independent signaling of TLR4.
Spezifikation
Spezifikation
TRAM1
Polyclonal
Unconjugated
TRAM1
PNAS 8, PRO1292, TRAM, TRAM1, TRAMP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23471, 312903, 72265
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q15629, Q5XI41, Q91V04
Tram1
TRAM1 Fusion Protein Ag3384
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human