missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen TRAM1
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850574
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12705-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16840574
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12705-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

TRAM, or TRIF-related adaptor molecule, plays an essential role in the MyD88-independent signaling of TLR4.
Spezifikation

Spezifikation

TRAM1
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q15629, Q5XI41, Q91V04
23471, 312903, 72265
TRAM1 Fusion Protein Ag3384
Primary
-20°C
TRAM1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PNAS 8, PRO1292, TRAM, TRAM1, TRAMP
Tram1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications