Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen
Wählen Sie diese PLOT-Säule mit mittlerer Polarität ohne Partikelfreisetzung für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen.
640.00 CHF - 955.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND S |
---|---|
Max. Temperatur | Bis zu 200 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für unpolare und mittelpolare Verbindungen |
Polarität | Mittelpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10056124
|
Thermo Scientific™
26006-6000 |
15 m | 0,32 mm |
640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10299274
|
Thermo Scientific™
26006-6030 |
30 m | 0,32 mm |
850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10690056
|
Thermo Scientific™
26006-6060 |
15m | 0.53mm | N/A | ||||||
10118094
|
Thermo Scientific™
26006-6090 |
30 m | 0,53 mm |
955.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen bieten eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen. Die Säulen verwenden eine mäßig polare Divinylbenzol-4-Vinylpyiridin-Festphase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
Anwendungen:- Unpolare und polare Verbindungen
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Spezifikation
TracePLOT™ TG-BOND S | |
Bis zu 200 °C | |
GC für unpolare und mittelpolare Verbindungen | |
Mittelpolar |