Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen
Artikelnummer. 10056124 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10056124
Marke: Thermo Scientific™ 260066000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie diese PLOT-Säule mit mittlerer Polarität ohne Partikelfreisetzung für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen.
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen bieten eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen. Die Säulen verwenden eine mäßig polare Divinylbenzol-4-Vinylpyiridin-Festphase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
Anwendungen:
  • Unpolare und polare Verbindungen
Ähnlich:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™-S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur Bis zu 200 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND S
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC für unpolare und mittelpolare Verbindungen
Filmdicke 10 μm
Länge (metrisch) 15 m
Polarität Mittelpolar