Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-225 GC-Säulen
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC-Säulen bieten eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung.
Marke: Thermo Scientific™ 260Y154P
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC-Säulen bieten eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung.
- Phase mittlerer Polarität, 50 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Das Herstellungsverfahren minimiert das Risiko einer Kontamination durch verunreinigtes Trägergas
- Ähnlich: DB-225, HP-225, RTX-225, BP225
Empfohlen für:
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Kohlenhydrate
- Neutrale Sterole
Spezifikation
0,25 mm | |
Trace™ TR-225 | |
GC für Fettsäuremethylester (FAMEs), GC für Kohlenhydrate, GC für neutrale Sterole | |
60 m |
0,25 mm | |
230/250 °C | |
0,25 µm | |
Mittelpolar |