Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-225 GC-Säulen
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC-Säulen bieten eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung.
432.00 CHF - 1015.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | Trace™ TR-225 |
---|---|
Max. Temperatur | 230/250 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für Fettsäuremethylester (FAMEs), GC für Kohlenhydrate, GC für neutrale Sterole |
Filmdicke | 0,25 µm |
Polarität | Mittelpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10200155
|
Thermo Scientific™
260Y130P |
15 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10370835
|
Thermo Scientific™
260Y142P |
30 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10210155
|
Thermo Scientific™
260Y154P |
60 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC-Säulen bieten eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung.
- Phase mittlerer Polarität, 50 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Das Herstellungsverfahren minimiert das Risiko einer Kontamination durch verunreinigtes Trägergas
- Ähnlich: DB-225, HP-225, RTX-225, BP225
Empfohlen für:
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Kohlenhydrate
- Neutrale Sterole
Spezifikation
Trace™ TR-225 | |
GC für Fettsäuremethylester (FAMEs), GC für Kohlenhydrate, GC für neutrale Sterole | |
Mittelpolar |
230/250 °C | |
0,25 µm |