Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-225 GC-Säulen
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC-Säulen bieten eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung.
Marke: Thermo Scientific™ 260Y130P
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC-Säulen bieten eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung.
- Phase mittlerer Polarität, 50 % Cyanopropylphenyl Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Hohe Robustheit für schwierige Trennungen
- Das Herstellungsverfahren minimiert das Risiko einer Kontamination durch verunreinigtes Trägergas
- Ähnlich: DB-225, HP-225, RTX-225, BP225
Empfohlen für:
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Kohlenhydrate
- Neutrale Sterole
Spezifikation
0.25 mm | |
Trace™ TR-225 | |
GC for Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), GC for Carbohydrates, GC for Neutral Sterols | |
15 m |
0.25 mm | |
230/250°C | |
0.25 μm | |
Mid-Polar |