Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messzylinder mit niedriger Form
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Messzylinder mit niedriger Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Marke: Kartell™ 0133900
Beschreibung
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ niedrige Messzylinder besitzen horizontale Markierungslinien, die beim Messen verschiedener Volumina einer Flüssigkeit helfen.
- Niedrige Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
±50 mL | |
Autoklavierbar | |
Zylindrisch | |
Rund | |
Graduierter Messzylinder |
400 ml | |
170 °C | |
Lebensmittel | |
369 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T22S02105 | Konformitätserklärung | 04/07/2024 | 0133900 |