Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messzylinder mit niedriger Form
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Messzylinder mit niedriger Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
39.50 CHF - 74.55 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Max. Temperatur | 170 °C |
Form | Zylindrisch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Base Type | Rund |
Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10020941
|
Kartell™
0133400 |
10 ml |
67.95 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10182421
![]() |
Kartell™
0133900 |
400 ml |
74.55 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10080971
|
Kartell™
0133500 |
25 ml |
53.95 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 20-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10428272
|
Kartell™
0133300 |
5 ml |
39.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ niedrige Messzylinder besitzen horizontale Markierungslinien, die beim Messen verschiedener Volumina einer Flüssigkeit helfen.
- Niedrige Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Zylindrisch | |
Rund |
170 °C | |
Lebensmittel | |
Graduierter Messzylinder |