Learn More
TPTE Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12982-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840974
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TPTE encodes a putative transmembrane tyrosine phosphatase that may be involved in signal transduction pathways of the endocrine or spermatogenetic function of the testis.
Spezifikation
Spezifikation
TPTE
Polyclonal
Unconjugated
TPTE
Cancer/testis antigen 44, CT44, PTEN2, TPTE, Tumor antigen BJ HCC 5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
7179
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P56180
TPTE
TPTE Fusion Protein Ag3606
150 μL