missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPTE Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | TPTE |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850974
|
Proteintech
12982-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840974
|
Proteintech
12982-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TPTE encodes a putative transmembrane tyrosine phosphatase that may be involved in signal transduction pathways of the endocrine or spermatogenetic function of the testis.Spezifikation
TPTE | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P56180 | |
7179 | |
TPTE Fusion Protein Ag3606 | |
Primary | |
-20°C | |
TPTE |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Cancer/testis antigen 44, CT44, PTEN2, TPTE, Tumor antigen BJ HCC 5 | |
TPTE | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |