Learn More
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker) Mouse, Clone: TPO/1922, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7173-MSM2-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911018
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker)
Cytoplasmic and Cell Surface
TPO/1922
Unconjugated
Mouse
100kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
7173
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human TPO (apprx. aa 685-804)
Thyroid Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker) Mouse, Clone: TPO/1922, enQuireBio™ > 20 μg