Learn More
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker) Mouse, Clone: TPO/1922, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Antigen TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker)
Klon TPO/1922
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911018
Unterlagen ansehen
EnquireBio
7173-MSM2-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15921018
Unterlagen ansehen
EnquireBio
7173-MSM2-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
549.15 CHF
449.92 CHF / 100 Mikrogramm
Sparen 99.23 CHF
18% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human TPO (apprx. aa 685-804)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
100kDa
TPO/1922
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7173
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic and Cell Surface
Thyroid Carcinoma