missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TPD52L1/D53 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18285569 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18285569 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18285569 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP184314PEP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human TPD52L1. The TPD52L1/D53 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The TPD52L1/D53 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.

This is a blocking peptide for NBP1-84314. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 7164
Spezies Human
Reinigungsverfahren Chromatography
Reinheit >80%
Konzentration 0.5mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gensymbol TPD52L1
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 24kDa
Produkttyp TPD52L1/D53
Menge 0,1 mL
Kennzeichnung RUO
Quelle E.Coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-84314. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen SPTFKSFEERVETTVTSLKTKVGGTNPNGGSFEEVLSSTAHASAQSLAGGSRRTKEEELQC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.