Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-489 Etiketten aus mattem Polyester mit ultrafestem Kleber sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 114829
Additional Details : Gewicht : 0.18820kg
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen | |
Gummi, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
100/Packung | |
4 x 1,9 in. (B x H) | |
-40 °C bis 120 °C | |
0.112 mm | |
101,60 x 48,26 mm | |
101.60 mm |
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-489) | |
Ressourcennachverfolgung; Barcode-Etikettierung; Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke; Tafelmarkierung, Typenschilder; Sprach- und Datenkennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
101,6 x 48,3 mm (B x H) | |
0.0044 Zoll | |
104.78 mm | |
48,26 mm |