Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-489 Etiketten aus mattem Polyester mit ultrafestem Kleber sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
66.50 CHF - 77.65 CHF
Specifications
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen |
---|---|
Beschreibung | Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
Klebstofftyp | Gummi, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Product Code | Brand | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
11731725
|
Brady™
114947 |
25,7 x 12,7 mm (B x H) | 1 x 0.5 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11737364
|
Brady™
114800 |
38,1 x 12,7 mm (B x H) | 1,5 x 0,5 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11717284
|
Brady™
114817 |
38,1 x 38,1 mm | 1,5 x 1,5 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11717114
|
Brady™
114829 |
101,6 x 48,3 mm (B x H) | 4 x 1,9 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Specifications
UL-anerkannt, CSA-zugelassen | |
Gummi, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker |
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-489) | |
Ressourcennachverfolgung; Barcode-Etikettierung; Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke; Tafelmarkierung, Typenschilder; Sprach- und Datenkennzeichnung | |
0.0044 Zoll |