Learn More
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit MA-Zirkulatoren bieten eine erhöhte Funktionalität und zusätzliche Warn- und Sicherheitsfunktionen.
Marke: Julabo™ 9153632
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- PID2 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.02 °C
- ATC 3-Punkt-Kalibrierung
- RS-232-Schnittstelle
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand und zu hoher/niedriger Temperatur
- Pumpenleistung elektronisch einstellbar
Spezifikation
Innenraum (L x B x T): 12 x 18 x 15 cm | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
-35°C to +200°C | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 10 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M10 x 1 außen) | |
±0,02&Grad;C | |
115 V 60 Hz 14 A |
8 L | |
0.45kW at 20°C, 0.39kW at 0°C, 0.5kW at -20°C; 0.06kW at -30°C | |
2 kW | |
F32-MA | |
42 x 31 x 64 cm |