Learn More
TNN Antibody (MTn-12), R&D Systems™
Artikelnummer. 18606196 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 mL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606196 0.05 mL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606196 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308210
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TNN Monoclonal specifically detects TNN in Mouse samples. It is validated for Dot Blot/ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Frozen)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TNN
Anwendungen Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon MTn-12
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Dot Blot
Zusammensetzung Ascites
Gen-Alias tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W
Wirtsspezies Rat
Immunogen Partially purified mouse tenascin.
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.05 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 63923
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus