Learn More
TNFRH3/TNFRSF26 Antibody (509027), Biotin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610574 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18610574 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18610574 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB5330B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TNFRH3/TNFRSF26 Monoclonal specifically detects TNFRH3/TNFRSF26 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TNFRH3/TNFRSF26
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 509027
Konjugat Biotin
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias APO-3;DDR3;DR3;GEF720;LARD;PLEKHG5;TNFRSF12;TNFRSF25;TR3;TRAMP;Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25;WSL-1;WSL-LR
Wirtsspezies Rat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TNFRH3/TNFRSF26, Ser20-Lys162, Accession # P83626
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8718
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Produktlinie Novus