Learn More
TNF-alpha Rabbit, Clone: TNF/1500R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7124-RBM13-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910998
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Spezifikation
TNF-alpha
Cytoplasmic and extracellular (secreted)
TNF/1500R
Unconjugated
NP_000585
Rabbit
17kDa
Protein A/G Purified
RUO
7124
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
TNF
Recombinant full-length human TNF-alpha protein
HeLa, HL-60, or A431 cells. Pancreas or Histiocytoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TNF-alpha Rabbit, Clone: TNF/1500R, enQuireBio™ > 100 μg