missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNF-alpha Rabbit, Clone: TNF/1500R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | TNF-alpha |
|---|---|
| Klon | TNF/1500R |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15900998
|
EnquireBio
7124-RBM13-P0 |
20 μg | |||||||
|
15910998
|
EnquireBio
7124-RBM13-P1 |
100 μg |
549.15 CHF 449.92 CHF / 100 Mikrogramm Sparen 99.23 CHF 18% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| TNF-alpha | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 7124 | |
| Recombinant full-length human TNF-alpha protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 17kDa |
| TNF/1500R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_000585 | |
| TNF | |
| IgG κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic and extracellular (secreted) | |
| HeLa, HL-60, or A431 cells. Pancreas or Histiocytoma |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts