Learn More
TNF-alpha Rabbit, Clone: TNF/1500R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7124-RBM13-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900998
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
TNF-alpha
Cytoplasmic and extracellular (secreted)
TNF/1500R
Unconjugated
NP_000585
Rabbit
17kDa
Protein A/G Purified
RUO
7124
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
TNF
Recombinant full-length human TNF-alpha protein
HeLa, HL-60, or A431 cells. Pancreas or Histiocytoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.