Beschreibung
TMEM16K Polyclonal specifically detects TMEM16K in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TMEM16K |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9NW15 |
| Gen-Alias | anoctamin 10, FLJ10375, MGC47890, Transmembrane protein 16KTMEM16Kanoctamin-10 |
| Gensymbole | ANO10 |
| Mehr anzeigen |