missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEFF1/Tomoregulin-1 Antibody (MM0571-7S12), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18490702 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18490702 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18490702 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP211926PE

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TMEFF1/Tomoregulin-1 Monoclonal antibody specifically detects TMEFF1/Tomoregulin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TMEFF1/Tomoregulin-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon MM0571-7S12
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C9orf2, H7365member 1, tomoregulin-1, TR-1, Transmembrane protein with EGF-like and one follistatin-like domain, transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant TMEFF1/Tomoregulin-1
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8577
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.