Learn More
Novus Biologicals™ TLR4 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18572160 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18572160
Marke: Novus Biologicals™ NB10056580PEP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 7099
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Zur Verwendung mit (Anwendung) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56580
Gen-Alias ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Gensymbol TLR4
Menge 0,1 mg
Forschungskategorie Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Lagerungspuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.