Learn More
Novus Biologicals™ TLR3 Antibody (CNTO5429) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen TLR3
Klon CNTO5429
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30045998
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28194-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047287
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28194-100ug
100 μg
379.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30048547
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28194-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TLR3 Monoclonal antibody specifically detects TLR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
TLR3
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Innate Immunity, Necroptosis, Signal Transduction, Toll Like Receptors, Virology Bacteria and Parasites
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3
TLR3/ CD283
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
CNTO5429
Monoclonal
Purified
RUO
Human
O15455
7098
IgG2
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.