missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TLR3 Antibody (CNTO5429) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-28194-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TLR3 Monoclonal antibody specifically detects TLR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| TLR3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| O15455 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| CNTO5429 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3 | |
| TLR3/ CD283 | |
| 100 μg | |
| Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Innate Immunity, Necroptosis, Signal Transduction, Toll Like Receptors, Virology Bacteria and Parasites | |
| 7098 | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur