Beschreibung
TLK2 Polyclonal specifically detects TLK2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TLK2 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q86UE8 |
| Gen-Alias | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC44450, PKU-ALPHA, serine/threonine-protein kinase tousled-like 2, tousled-like kinase 2serine/threonine kinase |
| Gensymbole | TLK2 |
| Mehr anzeigen |