Learn More
BRAND™ Titrationsröhrchen für Titrette™ Bottletop Bürette
Mit integriertem Abgabe-/Rückführventil.
45.81 CHF - 74.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Titrationsröhrchen |
---|---|
Enthält | Schraubverschluss für Röhrchen, Auslass/Rückführrohr |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10798195
|
BRAND™
707526 |
25 ml Flaschenaufsatz-Bürette für Titrette |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15663987
|
BRAND™
707525 |
10 ml Flaschenaufsatz-Bürette für Titrette |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Titrette™ Flaschenaufsatzbürette
- Die Schraubkappe passt auf das Titrationsröhrchen und verhindert Undichtigkeiten
- Umfasst ein Auslass-/Rückschlagventil
Spezifikation
Titrationsröhrchen | |
Schraubverschluss für Röhrchen, Auslass/Rückführrohr | |
Je 1 |