Learn More
BRAND™ Titrationsröhrchen für Titrette™ Bottletop Bürette
Mit integriertem Abgabe-/Rückführventil.
Marke: BRAND™ 707525
Additional Details : Gewicht : 0.05520kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Titrette™ Flaschenaufsatzbürette
- Die Schraubkappe passt auf das Titrationsröhrchen und verhindert Undichtigkeiten
- Umfasst ein Auslass-/Rückführventil
Spezifikation
Titrationsröhrchen | |
10 ml Flaschenaufsatz-Bürette für Titrette | |
Schraubverschluss für Röhrchen, Auslass/Rückführrohr | |
Je 1 |