Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ GMF (Glasmikrofaser)-Spritzenfilter
Diese robusten GMF-Spritzenfilter (Glasmikrofaser) sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ 40725-GM
178.81 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das Hinzufügen eines Spritzenfiltrationsschritts vor der Injektion trägt nicht nur dazu bei, konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen, sondern schützt auch empfindliche Geräte und verlängert die Lebensdauer der Säule. Die Thermo Scientific™ Titan3™ Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie bieten sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel entfernen. Titan3 GMF-Spritzenvorsatzfilter (Glasmikrofaser) werden häufig zur Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung verwendet. Zudem sind Sie gut für allgemeine Filteranwendungen geeignet.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. | |
Titan3 GMF (Glas-Mikrofaser) Spritzenfilter 0,7 µm, 30 mm, 100/Packung | |
Glas-Mikrofaser | |
0,7 μm | |
Probenfiltration: Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung; allgemeine Verwendung | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
210 psi | |
Spritzenfilter | |
30 mm |
Braun | |
Ja | |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
<157 μl | |
Nein | |
Titan3 | |
<137 μl (Fassungsvermögen) | |
30 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.